Documenti fondamentali
Z274240
Sigma-Aldrich
Aldrich® tube fitting kit
for tubing i.d., 1/8 in.
Scegli un formato
1 KIT
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
for tubing i.d. 1/8 in.
Descrizione generale
Clear, natural Nylon-66 fittings for making a variety of connections with flexible tubing. Fittings are supplied in a compartmentalized PP storage box.
Contains 165 fittings that include: tubing hose barbs, connectors, tees, branched tees, elbows, plugs, reducers, and locking sleeves.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3