Documenti fondamentali
Z423068
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 723.00
CHF 723.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 723.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 723.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
500 mL
Clearance braccio laterale
170 mm
Descrizione generale
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 22 L - 50 L
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)