Documenti fondamentali
Z322202
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
MF10/4B/SC
Scegli un formato
1 EA
CHF 37.80
CHF 37.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 37.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 37.80
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 10/4B/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)