Documenti fondamentali
Z322172
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
MF10/1B/SC
Scegli un formato
1 EA
CHF 28.90
CHF 28.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 28.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 28.90
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/23
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 10/1B/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)