Documenti fondamentali
SYNA291420
Synthware vacuum or argon adapter with hose connection on side
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A291420, inert gas adapter, vacuum adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 21.60
CHF 21.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 21.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 21.60
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A291420
Descrizione generale
With hose connection on the side and male joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)