Documenti fondamentali
Z316520
Stuart Scientific Gyro rocker
STR9, speed 10-70 rpm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
230 V
Grado
CE Compliant
Caratteristiche
autoclavable
Produttore/marchio commerciale
STR9
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
10-70 rpm speed
Lungh. × largh. piattaforma
360 mm × 360 mm , Fitted with non-slip mat
Descrizione generale
Unit has a 3-D gyroscopic motion providing a gentle swirling movement which is ideally suited for mixing under low foaming conditions, including DNA extractions, staining and destaining gels, cell culture and general mixing applications.
  • Optional 2 deck rack for platelet agitation
  • Nylon coated steel, 2 decks
  • Adjustable angle of tilt: 0 to 12 degrees.
Note legali
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)