Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 82.80 |
500 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 294.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
natural
CHF 82.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarticolor
natural
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
General description
- Magenta™ 2-way cap is made of polypropylene.
- 25 mm diameter x 31 mm height.
- Works in conjunction with 25 mm Test Tubes.
- Drip Ring minimizes contamination by preventing condensation between the test tube and cap wall.
- Cap groove accommodates filter to eliminate contamination by purifying incoming air.
- Flexible ribs.
- Visually transparent.
- Autoclavable and reusable.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| color natural | color - | color - | color clear |
| compatibility for use with 25 mm culture tubes | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?