Documenti fondamentali
Z304751
Quickfit® air/steam inlet tube
diam. 6.5 mm
Sinonimo/i:
MF5
Scegli un formato
1 EA
CHF 14.10
CHF 14.10
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 14.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 14.10
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Produttore/marchio commerciale
Quickfit® MF 5
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diametro
6.5 mm
Descrizione generale
Tube with drawn tip for use with thread size 13 screw cap adapters. Order cone/screw-thread adapters for inlet tube separately (see Z302325).
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)