Documenti fondamentali
Z302503
Quickfit® Multiple Adapters
top female Joints: ST/NS 14/23 (2), bottom male joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
MA1/11
Scegli un formato
1 EA
CHF 65.30
CHF 65.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 65.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 65.30
Check Cart for Availability
Giunto
female Joints: ST/NS top14/23 (2)
male joint: ST/NS bottom14/23
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MA 1/11
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Two neck parallel.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)