Documenti fondamentali
SYNF351430M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F351430M, Filter tubes with fritted disc
Scegli un formato
1 EA
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 225.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F351430M
Diam. est. disco
30 mm
Descrizione generale
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)