Z284688
Spectroline® battery-operated UV lamp
Replacement 4 W longwave bulb
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Prodotti consigliati
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Misura
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
Descrizione generale
- 4 W longwave bulb
- Requires 4 AA batteries (not included)
Nota a piè di pagina
CE Approved
Note legali
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)