Z273562
Apiezon® grease
H
Scegli un formato
CHF 536.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 536.00
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
usage: high temp
Produttore/marchio commerciale
Apiezon
Parametri
-10-+240 °C temperature
Peso
25 g
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- It efficiently works under a broad range of temperatures and it stiffens instead of melting at higher temperatures
- Excellent heat transfer properties
- Reduces overheating and damaging heat-sensitive components by conducting heat away from the operation site
- Possesses great stiction property
- High-gettering action or absorbing efficiency of harmful grease and chemical impurities on glass and metal surfaces
- Easy to clean as it is soluble in hydrocarbon solvents
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)