Documenti fondamentali
Z273597
Apiezon® grease
N
Scegli un formato
1 EA
CHF 360.00
CHF 360.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 360.00
About This Item
Codice UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
CHF 360.00
Check Cart for Availability
Tensione di vapore
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
Produttore/marchio commerciale
Apiezon
Parametri
-273-+30 °C temperature
Peso
25 g
Descrizione generale
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Note legali
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)