Documenti fondamentali
Z273279
Sigma-Aldrich
Detergente liquido privo di fosfati Liquinox®
pkg of Bulk packs
Sinonimo/i:
Detergente liquido privo di fosfati Liquinox®
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Descrizione
anionic detergent
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc.
Confezionamento
pkg of Bulk packs
tecniche
electrophoresis: suitable
Descrizione generale
Detergente anionico concentrato per la pulizia manuale e a ultrasuoni. Lavaggio libero per offrire risultati affidabili senza residui che possono interferire. Estremamente delicato e totalmente solubile in acqua dura e dolce. Autorizzato USDA. Diluire 1:100. pH 8,5.
Detergente anionico concentrato per la pulizia manuale e a ultrasuoni. Lavaggio libero per offrire risultati affidabili senza residui che possono interferire. Estremamente delicato e totalmente solubile in acqua dura e dolce. Autorizzato USDA. Diluire 1:100. pH 8,5.
Note legali
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2