Documenti fondamentali
Z273244
Sigma-Aldrich
Alcotabs® efferescent tablets for siphon-type pipette and test tube washers
For siphon-type pipette and test-tube washers
Sinonimo/i:
efferescent detergent tablet, tube washer detergent
Scegli un formato
1 PKG
CHF 55.30
6 X 100 TABS
CHF 266.00
CHF 55.30
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 55.30
6 X 100 TABS
CHF 266.00
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
CHF 55.30
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Confezionamento
pkg of 6 x 100 tablets in 6PAK
pkg of 100 tablets in 1PAK
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc. 1500 (6 x 100 Tablets)
Alconox, Inc. 1500-1 (100 Tablets)
Descrizione generale
For siphon-type pipette and test-tube washers.
Note legali
Alcotabs is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)