Documenti fondamentali
Z267589
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
CaF2, Undrilled
Scegli un formato
1 EA
CHF 204.00
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 204.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
CaF2
Confezionamento
pkg of (contains 1 window)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
32 mm × 3 mm
Descrizione generale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorspar NIST® SRM® 180, high grade
NIST180
Fluorspar