Documenti fondamentali
Z112119
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
KBr, Undrilled
Sinonimo/i:
32mm Circular Cell Pane
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiali
KBr
Confezionamento
pkg of (contains 1 window)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
32 mm × 3 mm
Descrizione generale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)