Documenti fondamentali
Z265268
Supelco
Adsorbent scrapers
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Produttore/marchio commerciale
Analtech 0500
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Descrizione generale
Ideal flat 13 mm steel blade tapered to a sharp edge for rapid removal of adsorbent from TLC plates. Aluminum handle; replaceable blade.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)