Documenti fondamentali
Z246735
Zirconium crucible
low form, capacity 55 mL
Sinonimo/i:
Lab Crucible, Laboratory Crucible, Zirconium Lab Crucible
Scegli un formato
1 EA
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 138.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Altezza
43 mm
Capacità
55 mL
Spessore
0.035 in.
Diametro sommità
47 mm
Descrizione generale
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Platinum crucible standard, capacity 30 mL
Z562092
Platinum crucible