Documenti fondamentali
Z232696
Duran® filtering flask
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
Scegli un formato
1 EA
CHF 84.00
10 EA
CHF 622.00
CHF 84.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 84.00
10 EA
CHF 622.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 84.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Giunto
joint ST/NS neckI.D. 45 mm
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
case of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212015406
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
230 mm
Capacità
1,000 mL
Diametro est.
135 mm
Diam. portagomma
11 mm , for tube connection
D.I. collo
45 mm
Descrizione generale
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)