Documenti fondamentali
Z222127
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
Scegli un formato
1 EA
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 196.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Branson 100-410-166
Capacità serbatoio
9.2 L
Categorie correlate
Descrizione generale
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 5800 Utrasonic Bath.
Note legali
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)