Documenti fondamentali
Z203610
Sigma-Aldrich
Black plastic caps
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
Sinonimo/i:
240463
Scegli un formato
200 EA
CHF 322.00
CHF 322.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
CHF 322.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
CHF 322.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON®
Raccordi
thread for 15-415
Descrizione generale
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Caratteristiche e vantaggi
  • PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)