The threaded neck of the flask has an I.D of 15 mm and the sprayer portion or 'nozzle' has an I.D. of 1 mm as indicated in the image below:
Z190381
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 75 mL
Scegli un formato
CHF 51.20
Scegli un formato
About This Item
CHF 51.20
Prodotti consigliati
Materiali
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
75 mL
Note legali
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
what is the diameter (size) of the nozzle of flask type chromatography sprayer Z190373
1 answer-