Documenti fondamentali
Z190373
Supelco
Aldrich® flask-type sprayer
size 75 mL
Sinonimo/i:
Chemical Resistant Spray Flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 193.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Misura
75 mL
Descrizione generale
75 mL Erlenmeyer flask with sprayer head (#15 Ace-Thred)
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)