Documenti fondamentali
Z182222
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
8 mm O.D. hose barb to 8 mm O.D. hose barb
Scegli un formato
1 EA
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 119.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
For 1/4 to 5/16 in I.D. tubing
Produttore/marchio commerciale
Popper 6027
Descrizione generale
Water tested at 80 psi.
Note legali
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)