Documenti fondamentali
Z178098
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 32 x 16-20 mm tubes
Scegli un formato
1 EA
CHF 53.40
CHF 53.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 53.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
CHF 53.40
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 32 x 16-20 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18857-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
213 mm × 110 mm × 127 mm
Descrizione generale
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)