XX6700L24
Valvola di sfiato/sicurezza, 7 bar, ASME
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Parametri
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Diam. int.
6.3 mm (0.25 in.)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Millipore propone un vasto assortimento di raccordi, adattatori, valvole, manometri e tubi utilizzabili con i propri sistemi di filtrazione. Tranne che dove indicato, il materiale di fabbricazione è l′acciaio inossidabile serie 300.
Per convenzione, gli accessori Tri-Clamp (TC) sono classificati come da 1 1/2", 2" etc. Gli accessori da 1 1/2"sono adatti per tubi con diametro esterno (D.E.) da 1" o 1 1/2", mentre quelli da 2" si collegano soltanto a tubi con D.E. di 2".
Per convenzione, gli accessori Tri-Clamp (TC) sono classificati come da 1 1/2", 2" etc. Gli accessori da 1 1/2"sono adatti per tubi con diametro esterno (D.E.) da 1" o 1 1/2", mentre quelli da 2" si collegano soltanto a tubi con D.E. di 2".
Protocolli
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.