Documenti fondamentali
Z174254
Sigma-Aldrich
Catalyst tower
threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs
Scegli un formato
1 EA
CHF 332.00
CHF 332.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 332.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
CHF 332.00
Check Cart for Availability
D.E. × D.I.
48 mm × 44 mm
Lungh. colonna
580 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)