Documenti fondamentali
Z168904
Sigma-Aldrich
Precision crucible tongs
L 9 1/2 in. (241 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiali
stainless steel
Lunghezza
9 1/2 in. (241 mm)
Descrizione generale
Stainless steel tongs with serrated tapered tips, which meet precisely when closed.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)