Documenti fondamentali
Z562246
Stainless steel crucible tongs with platinum tips
L 8 in.
Sinonimo/i:
Stainless Steel Tongs
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’290.00
CHF 1’290.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’290.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 1’290.00
Check Cart for Availability
Descrizione
bowed end
Lunghezza
8 in.
Peso
1.25 g
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)