Documenti fondamentali
Z115436
Safety tongs
L 9 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 63.60
CHF 63.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 63.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 63.60
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H37945-0000
Lunghezza
9 in.
Descrizione generale
With 3in. PTFE-coated tips.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)