Documenti fondamentali
Z163953
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction tube
Pyrex, L 16 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
Pyrex
Pyrex tube
colorless tube
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Diam. int. × diam. est.
14 mm × 20 mm
Lunghezza
16 cm
Diam. tubo
14 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Designed for sealed-tube reactions.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)