Documenti fondamentali
Z162299
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 1 L, center joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 831.00
CHF 831.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 831.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
CHF 831.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Giunto
center joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1 L
Descrizione generale
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)