Documenti fondamentali
Z114049
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
Sinonimo/i:
Wheaton Glass Serum Vial
Scegli un formato
12 EA
CHF 36.00
288 EA
CHF 768.00
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 36.00
288 EA
CHF 768.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
borosilicate glass bottle
Descrizione
USP Type I
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacità
30 mL
diam. × alt.
37 mm × 63 mm
Volume
30 mL
Colore
amber
Raccordi
opening for 20 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)