Documenti fondamentali
Z157953
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 1,000 ‑ 4,000 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 65.00
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 65.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Materiali
lead (coated)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18307-0020
D.I.
71 mm (2.8 in.)
Peso
908 g
Descrizione generale
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)