Documenti fondamentali
L2900
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 59.90
CHF 59.90
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 59.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 59.90
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Materiali
lead (Vikem vinyl coated)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18307-00015
D.I. anello
56 mm
Peso
681 g
Descrizione generale
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)