Documenti fondamentali
Z143944
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 5 mm
Sinonimo/i:
borosilicate beads
Scegli un formato
1 EA
CHF 272.00
4 EA
CHF 981.00
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 272.00
4 EA
CHF 981.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate
Confezionamento
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Diametro
5 mm
Descrizione generale
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Solid-glass beads borosilicate, diam. 2 mm
Z273627
Solid-glass beads
Glass beads 6 mm
Supelco
1.04018
Glass beads 6 mm
Glass beads diam. 1.0 mm, for Beadbeating
Sigma-Aldrich
Z250473
Glass beads