Z133205
Whatman® quantitative filter paper, medium speed, Grade 589-WH
Grade 589-WH circles, 110 mm, 100/pk
Sinonimo/i:
filter papers
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose filters
circles
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
Parametri
Medium flow rate
Profondità
110 mm
Dimensione pori
8-10 μm
Descrizione generale
Ashless filter paper, with high wet strength; hardened (Grade 589-WH)
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)