Documenti fondamentali
Z130885
Nalgene® Griffin beakers
capacity 50 mL, transparent polymethylpentene
Sinonimo/i:
PMP beaker, nalgene PMP beaker
Scegli un formato
1 PKG
CHF 50.50
CHF 50.50
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 50.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 50.50
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Materiali
transparent polymethylpentene
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 1203-0050
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
may be used continuously at 150 °C, intermittently at 175 °C
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)