B9532
Nalgene® bottles, style 2105
capacity 30 mL
Sinonimo/i:
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round translucent bottle
Giunto
Joints threaded neck (28)
Descrizione
Autoclavable
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2105-0001
Diametro bottiglia × alt.
34 mm × 63 mm
Capacità
30 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
- Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
- Translucent - for visualization of samples.
- A wide neck enables easy transferring of contents.
- Bottles offer excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
- Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.