Documenti fondamentali
Z126020
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 66.40
CHF 66.40
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 66.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
CHF 66.40
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Materiali
glass
Descrizione
With button
Caratteristiche
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 806802
diam. × lung.
10 mm × 580 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)