Documenti fondamentali
SYNA274250
Synthware anti-climb adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A274250, rotary evaporator bump trap, bump trap
Scegli un formato
1 EA
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 131.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A274250
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Trap provides expanded volume for reactions that have a tendency to foam excessively. The inner vapor tube is sealed to the top of the The inner vapor tube is sealed to the top of thetrap to prevent entry into the condenser.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)