Documenti fondamentali
Z400483
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 24/40, for flask size, 250 ‑ 500 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 203.00
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 203.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass
Giunto
joint: ST/NS24/40
Caratteristiche
for flask size 250 ‑ 500 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8041-30
diam. × lung.
4 mm × 10_ mm
Descrizione generale
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Note legali
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)