Documenti fondamentali
Z125725
Ace three-neck round-bottom flasks
angled, capacity 300 mL, Joints: ST/NS 24/40 (3)
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 170.00
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 170.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Giunto
Joints: ST/NS24/40 (3)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6948-12
Capacità
300 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)