Documenti fondamentali
SYNF591025
Synthware three-neck round bottom flask
25 mL, joint: ST/NS 14/10
Sinonimo/i:
Synthware F5910125, 3-neck flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 70.70
CHF 70.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 70.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 70.70
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Giunto
joint: ST/NS14/10
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F591025
Capacità
25 mL
25 mL
Descrizione generale
Microscale, round bottom flask with three 14/10 outer ground joints externally threaded. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)