Documenti fondamentali
Z114219
Sigma-Aldrich
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 8 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 498.00
CHF 498.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 498.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 498.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
D.E.
8 mm
Descrizione generale
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
to attach aluminum seals to bottles and vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)