Documenti fondamentali
Z123609
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 82.20
CHF 82.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 82.20
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
CHF 82.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
KBr
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 4 mm
Trasmittanza
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 1.53 (at 2 μm)
Descrizione generale
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)