Documenti fondamentali
Z102245
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Plain, joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
CHF 37.20
CHF 37.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 37.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 37.20
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Categorie correlate
Descrizione generale
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)