Documenti
W6942
Urea-13C,15N2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H215N13CO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Saggio
≥99% (CP)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1