Documenti fondamentali
W6853
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
greener alternative
API for Clinical Studies, ≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
About This Item
Formula condensata:
HOO13CCD=CD13COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.07
Codice UNSPSC:
12352106
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Punteggio alternativa più verde
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
298-300 °C (subl.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Confezionamento
Typically, this product is available to ship immediately from stock. Contact Stable Isotopes Customer Service to discuss quantity and packaging needs.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)